Learn More
Telurito de cadmio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It is employed in the preparation, characterization and structure of Ca8[AlO2]12Te2 and Cd8[AlO2]12Te2; two new members of the sodalite family.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la preparación, caracterización y estructura de Ca8[AlO2]12Te2 y Cd8[AlO2]12Te2; dos nuevos miembros de la familia sodalita.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Se emplea en la preparación, caracterización y estructura de Ca8[AlO2]12Te2 y Cd8[AlO2]12Te2; dos nuevos miembros de la familia sodalita.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cadmium tellurite |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2570 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.01 |
Porcentaje de pureza | 99% |