Learn More
Alambre de cadmio, 0,3 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11398678
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2 m
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nombre IUPAC cadmio
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium wire
Nombre de nota 0.3mm (0.013 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 10 m
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Peso ≈0.61g/m
Formulario Alambre, ≈0,61g/m