Learn More
Alambre de cadmio, 0,64 mm de diámetro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
144.72€ - 441.20€
CAS | 7440-43-9 |
---|---|
Fórmula molecular | Cd |
Peso molecular (g/mol) | 112.41 |
Número MDL | MFCD00010914 |
Clave InChI | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds |
PubChem CID | 23973 |
ChEBI | CHEBI:22977 |
Nombre IUPAC | cadmio |
SMILES | [Cd] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11380639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000060.G4 |
3 m |
144.72€
3 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11390639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000060.G7 |
15 m |
441.20€
15 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-43-9 | |
112.41 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
23973 | |
cadmio |
Cd | |
MFCD00010914 | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
CHEBI:22977 | |
[Cd] |
Especificaciones
Cadmium wire | |
7440-43-9 | |
Cd | |
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds | |
[Cd] | |
112.41 | |
CHEBI:22977 | |
Puratronic™ | |
Alambre, ≈2,8g/m |
0.64mm (0.025 in.) dia. | |
(base metálica) | |
MFCD00010914 | |
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N | |
cadmio | |
23973 | |
99.999% | |
≈2.8g/m |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Cadmium wire
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .