Learn More
Alambre de cadmio, 1,0 mm de diámetro, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376368
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nombre IUPAC cadmio
SMILES [Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 m
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Puratronic™
Peso ≈6.8g/m
Formulario Alambre, ≈6,8g/m