Learn More
Alambre de cadmio, 1,0 mm de diámetro, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cadmium wire |
Nombre de nota | 1.0mm (0.04 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 1 m |
Porcentaje de pureza | 99.998% |
Grado | Puratronic™ |
Peso | ≈6.8g/m |
Formulario | Alambre, ≈6,8g/m |