Learn More
Cloruro de cesio, 99,5+ %, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072892 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 GR
250 GR
ClCs, Número de CAS-7647-17-8, 1 kg, 1290 ºC, blanco, 168,36 g/mol, 646 ºC, 10955, jarra de plástico para polvo, 5 a 9, sólido en polvo
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC cloruro de cesio(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1290°C
Punto de fusión 646°C
Color Blanco
pH 5 to 9
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.