Learn More
Cafeína, 98,5 %, especificada de acuerdo con la solicitud de USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264420
Click to view available options
Cantidad:
10 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
La forma de polvo cristalino de la cafeína estimulante, n.° de CAS 58-08-2, se purifica para aplicaciones de química analítica como HPLC.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La cafeína es un estimulante vagal/vasomotor alcaloide que se encuentra en ciertas nueces, semillas y legumbres
  • Es una metilxantina, derivada de un compuesto de base de purina que se encuentra en los tejidos de muchos organismos
  • La cafeína une de forma competitiva los receptores de adenosina y evita que la señalización se amortigüe, con lo que se mantiene la activación y se produce un aumento de la energía
  • La cafeína puede actuar como un antiinflamatorio y un inmunodepresor
Aplicaciones
  • Diseñado para técnicas in vivo, de cultivo celular y bioquímicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-08-2
Fórmula molecular C8H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00005758
Clave InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nombre IUPAC 1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine
Nombre de nota 98.5%
Acidez 0.2mL of 0.01M NaOH max.
Punto de fusión 234.0°C to 239.0°C
Color Blanco
Densidad 1.2300g/mL
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.1% max. (total impurities) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 26,461
Índice Merck 15,1639
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: 1g/66 mL alcohol,1g/50 mL acetone,freely soluble in pyrrole,soluble in ethyl acetate
Punto de sublimación 178 °C
según el método de USP meets the requirements
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98.5%
Sustancias relacionadas 0.5% max. (TLC)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Caffeine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.