Learn More
Calcio, 99 %, virutas, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium |
Color | De incoloro a amarillo |
Nombre de nota | 99% |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | Ca |
Cantidad | 25 g |
Fieser | 05,89; 09,1634; 14,71 |
Índice Merck | 15, 1648 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40.07 |
Porcentaje de pureza | ≥98.5% (Titrimetry other) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium
- Peligro
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.