Learn More
Boruro de calcio, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium boride |
Punto de fusión | 2235°C |
Forma física | Polvo de malla -20 |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.95 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Densidad | 2.30 g/mL |