Learn More
Bromuro de calcio hidrato, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10544664 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71626-99-8
Fórmula molecular Br2Ca
Peso molecular (g/mol) 199.89
Número MDL MFCD00149608
Clave InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium bromide hydrate
Punto de fusión 730.0°C
Nombre de nota For analysis
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino y/o trozos
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal CaBr2·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: 1420g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9
Porcentaje de pureza ≥83.0% (Complexometry) (CaBr2)
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium bromide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium bromide, hydrate