Learn More
Bromuro de calcio hidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
54.24€ - 299.49€
CAS | 71626-99-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Br2Ca |
Peso molecular (g/mol) | 199.89 |
Número MDL | MFCD00149608 |
Clave InChI | WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L |
Nombre IUPAC | calcium dibromide |
SMILES | [Ca++].[Br-].[Br-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15129323
|
Thermo Scientific Acros
450632500 |
250 g |
54.24€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15109323
|
Thermo Scientific Acros
450630025 |
2.5 kg |
299.49€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
71626-99-8 | |
199.89 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[Br-].[Br-] |
Br2Ca | |
MFCD00149608 | |
calcium dibromide |
Especificaciones
Calcium bromide hydrate | |
71626-99-8 | |
CaBr2·xH2O | |
(10% in water) Clear colorless to slightly hazy | |
[Ca++].[Br-].[Br-] | |
199.89 | |
Extra puro |
730.0°C | |
Br2Ca | |
MFCD00149608 | |
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L | |
calcium dibromide | |
199.9 | |
Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca lesiones oculares graves.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- Calcium bromide hydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium bromide, hydrate