Learn More
Carburo de calcio, 72-82 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10219103
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 75-20-7 | C2Ca | 64.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-20-7
Fórmula molecular C2Ca
Peso molecular (g/mol) 64.1
Número MDL MFCD00010905
Sinónimo calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Especificaciones
Punto de ebullición 2300.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium carbide
Punto de fusión 2160.0°C
Color Gris
Forma física Masas
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 12 to 23% (CaO) (Complexometry)
Fórmula lineal CaC2
Índice Merck 15, 1658
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyses
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.1
Porcentaje de pureza 72 to 82%
Identificación Positive