Learn More
Carbonato de calcio, +98 %, extra puro, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
5 Kg
Descripción
Carbonato de calcio, +98 %, extra puro, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 825°C |
Color | Blanco |
pH | 8 to 9 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.09g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium carbonate