Learn More
Carbonato de calcio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium carbonate |
Punto de fusión | 825.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 39 to 42% (Complexometry) |
Fórmula lineal | CaCO3 |
Índice Merck | 15,1659 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids |
Nombre IUPAC | carbonato de calcio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium carbonate