Learn More
Carbonato de calcio, 99 %, para análisis, precipitado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388540
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium carbonate
Punto de fusión 825.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dried substance) (Complexometry)
Fórmula lineal CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Índice Merck 15, 1659
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
Nombre IUPAC carbonato de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5% max. (200°C)
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Calcium carbonate