Learn More
Calcium carbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
paquete de 6
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Calcium Carbonate(Caco3) |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | CaCO3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 8008338 |
Nombre IUPAC | calcio; carbonato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.09g/mol |
Porcentaje de pureza | 98.5 to 100.5% (based on anhydrous substance) |
Grado | puriss. |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium carbonate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction