Learn More
Carbonato de calcio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072896 Tienda Fisher Chemical Productos
250 g, 250 GR
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 g
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC carbonato de calcio
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 825°C
Color Blanco
pH 8 to 9
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Nombre del producto
  • Calcium carbonate
Título del producto
Carbonato de calcio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical >