Learn More
Carbonato de calcio, estándar quelométrico, ACS, 99,95 a 100,05 %, Thermo Scientific Chemicals
Carbonato de calcio, CCaO3, número CAS-471-34-1, aeromatt, akadama, aragonita, calcita, carbonato cálcico, calofort u, sal de calcio de ácido carbónico 1:1, tiza, piedra caliza, mármol, 500 g, polvo blanco, 99,95-100,05 %, CHEBI:3311, 2,93, 207-439-9, 100,09, ACS, VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L, calcio;carbonato
64.60€ - 166.00€
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CCaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 100.09 |
Número MDL | MFCD00010906 |
Clave InChI | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama |
PubChem CID | 10112 |
ChEBI | CHEBI:3311 |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11387858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036399.22 |
100 g |
64.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11397858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036399.36 |
500 g |
166.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Calcium carbonate is a dietary supplement used when the quantity of calcium taken in the diet is not enough. Used as an antacid to relieve heartburn, acid indigestion and upset belly. Practiced in the expression industry. Also widely used as a filler in plastics and is used in metallurgy of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
10112 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
CHEBI:3311 |
Especificaciones
Calcium carbonate | |
For analysis ACS | |
Blanco | |
99.95-100.05% | |
MFCD00010906 | |
Insoluble in water but soluble in acids. | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 | |
CHEBI:3311 | |
ACS | |
White powder |
800°C (decomposition) | |
471-34-1 | |
Polvo | |
CCaO3 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
carbonato de calcio | |
10112 | |
100.09 | |
1.6583 | |
2.93 g/cm3 at 20°C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FF9335000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes