Learn More
Carbonato de calcio, +98 %, polvo puro, pesado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium carbonate |
Punto de fusión | 825.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | CaCO3 |
Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
Índice Merck | 15,1659 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium carbonate