Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, ≥99.0%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Tambor con revestimiento
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1.90°C (1.013hPa) |
Nombre del producto químico o material | Calcium chloride dihydrate |
Punto de fusión | 765°C |
Color | Incolora |
pH | 4,5 - 8 |
Forma física | Solid |
Cantidad | 500 g |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.01g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.0% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium chloride dihydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride-2-hydrate