Learn More
Cloruro de calcio, dihidrato, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15527904
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2·2H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride
Nombre de nota Dihydrate
Forma física Granular
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 0.84kg