Learn More
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15603390 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2 · 2H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride Dihydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 6 x 2.5 kg
Número MDL MFCD00149613
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/Puriss. p.a.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.