Learn More
Cloruro de calcio dihidrato (cristales blancos a polvo), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10316313
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Cloruro de calcio dihidrato (cristales blancos a polvo)
El cloruro de calcio es adecuado para su uso en la preparación de soluciones de tampón.
CAS 10035-04-8, 10043-52-4
Fórmula molecular Ca Cl2 · 2 H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride Dihydrate
Punto de fusión 175°C
Color Beige-Blanco
pH 4.5 to 6.5
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 105.0 %
Índice Merck 15, 1661
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.02
Porcentaje de pureza 99.0 to 105.0%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Densidad 0.830g/cm³
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium Chloride Dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride