Learn More
Cloruro de calcio, seco, en polvo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347966
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de calcio se utiliza como agente deshidratante y de secado para líquidos y gases orgánicos y para sólidos en desecadores. Entre sus aplicaciones comunes se incluyen la salmuera en plantas de refrigeración y control de hielo y polvo en las carreteras. Se ha descubierto que el uso de cloruro de calcio y urea aumenta significativamente el peso medio de la fruta y el contenido de ácido ascórbico de la granada. La almacenabilidad de la fresa también puede mejorarse mediante una capa comestible de cloruro de calcio. Se utiliza en tubos de secado en laboratorios de investigación, en deshumidificadores de base salina/química, extintores de incendios, plásticos, engobe cerámico, como flujo en el proceso Davy para la fabricación de sodio y para aumentar la dureza del agua de las piscinas. Permite la inhibición de la hinchazón de las arcillas en la fase de agua de los fluidos de perforación de emulsión invertida. La CaCl2-PyBOX (piridina flanqueada por dos grupos de oxazolina) ha demostrado ser un eficaz catalizador quiral para reacciones asimétricas de 1,4-adición de compuestos 1,3-dicarbonilos con nitroalquenos, permitiendo compuestos carbonilos de gamma-nitro en altas enantioselectividades.
Notas
2.15 Higroscópica y sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, borano, óxidos de boro, cinc, óxido de calcio, trifluoruro de bromo y éter metílico de vinilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Número MDL MFCD00010903
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nombre IUPAC calcio; dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición >1600°C
Nombre del producto químico o material Calcium chloride
Punto de fusión 782°C
Nombre de nota dried
Forma física Polvo
Cantidad 5000 g
Índice Merck 14,1659
Información de solubilidad Freely soluble in water,ethanol,methanol and acetic acid. Insoluble in liquid ammonia,dimethyl sulfoxide and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.99
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride