Learn More
Calcium chloride, Free-flowing, anhydrous, ≥97%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7111977 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
Free-flowing, anhydrous,≥97%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Número MDL MFCD00010903
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,900°C
Nombre del producto químico o material Calcium chloride
Punto de fusión 772°C (literature)
Nombre de nota Free-flowing, anhydrous, ≥97%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CaCl2
Nombre IUPAC dicloruro de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.98
Porcentaje de pureza >97%
Envase Poly Bottle
Densidad 2.150 g/cm3