Learn More
Cloruro de calcio hexahidrato, +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542444
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-34-7
Fórmula molecular CaCl2·6H2O
Peso molecular (g/mol) 219.08
Número MDL MFCD00149616
Clave InChI QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
Nombre IUPAC calcio; dicloruro; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium chloride hexahydrate
Punto de fusión 30.0°C
Color Incolora
Forma física Trozos
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0 to 103% (Complexometry)
Fórmula lineal CaCl2·6H2O
Índice Merck 15, 1661
Información de solubilidad Solubility in water: 5360g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.08
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2