Learn More
Hexahidrato de cloruro de calcio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15681100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
meets analytical specification of European Pharmacopoeia, E509, 97-103%, ≤0.0001% Al
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-34-7
Fórmula molecular CaCl2H12O6
Peso molecular (g/mol) 219.068
Número MDL MFCD00149616
Clave InChI QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
Nombre IUPAC calcio; dicloruro; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride Hexahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.
Cantidad 2.5 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.08g/mol
Porcentaje de pureza 97 to 103%
Densidad 1.71g/mL at 25°C