Learn More
Cloruro de calcio, sedimentos, purificado, J.T. Baker™
Código de producto. 15597894
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Para uso desecante
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nombre IUPAC calcio; dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride
Forma física Sedimento
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.98
Grado Purificado
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.15kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride