Learn More
Cloruro de calcio, sedimentos, purificado, J.T. Baker™
Para uso desecante
348.00€ - 785.00€
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Fórmula molecular | CaCl2 |
Peso molecular (g/mol) | 110.98 |
Clave InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
PubChem CID | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
Nombre IUPAC | calcio; dicloruro |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
10043-52-4 | |
110.98 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
calcio; dicloruro |
Especificaciones
Calcium Chloride | |
Sedimento | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
Purificado |
10043-52-4 | |
CaCl2 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
calcio; dicloruro | |
5284359 | |
110.98 | |
1L = 2.15kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Calcium chloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride