Learn More
Calcium Chloride, purum, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071867 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Purum, drying agent, dehydrated, granulated,≥97.0% (KT)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Número MDL MFCD00010903
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nombre IUPAC calcio; dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride
Forma física Granules
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CaCl2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.98g/mol
Porcentaje de pureza ≥97% (KT)
Grado purum
Presión de vapor 0.01mmHg (20°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.