Learn More
Cloruro cálcico, técnico, fundido, masa porosa, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 KG
Especificaciones
Specifications
Punto de ebullición | 1600°C |
Punto de fusión | 782°C |
Color | Beige |
pH | 8 to 10 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.99g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction