Learn More
Monohidrato de D-gluconato de calcio, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081584
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
CAS: 66905-23-5 | C12H24CaO15 | 448.387 g/mol
Calcium D-gluconate monohydrate is used as a soluble for developing the highly effective, durable, and cheap CaO-based sorbents suitable for CO2 capture, precursor for CaO-based sorbents, in medicine, treatment of hypocalcemia, as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de D-gluconato de calcio se utiliza como producto soluble para el desarrollo de absorbentes altamente eficaces, duraderos y rentables a base de CaO, adecuados para la captura de CO2. También se usa como precursor en absorbentes a base de CaO, en medicina, en el tratamiento de la hipocalcemia y como antídoto.
Solubilidad
Soluble en agua (30 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66905-23-5
Número MDL MFCD00064209
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium D-gluconate Monohydrate
Punto de fusión ∽195°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Fórmula molecular C12H22CaO14
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,1670
Sinónimo calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
Información de solubilidad Soluble in water(30g/L).
Clave InChI NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Nombre IUPAC calcio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
Peso molecular (g/mol) 430.372
PubChem CID 9290
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.40 (430.37 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%