Learn More
DL-glicerato de calcio dihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044783
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 67525-74-0 | C3H5O4 | 105.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua fría y caliente.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67525-74-0
Fórmula molecular C3H5O4
Peso molecular (g/mol) 105.07
Número MDL MFCD00149289,MFCD00149288,MFCD00149289
Clave InChI RBNPOMFGQQGHHO-UWTATZPHSA-M
Sinónimo calciumdl-glycerate
PubChem CID 131883203
Nombre IUPAC calcio;ácido 2,3-dihidroxipropanoico;dihidrato
SMILES OC[C@@H](O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium DL-glycerate dihydrate
Punto de fusión ∽140°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 4614104
Índice Merck 14,4483
Información de solubilidad Soluble in cold and hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.26 (250.23 Anhydrous)