Learn More
Disco óptico de cristal de fluoruro de calcio, 38 mm x 6 mm, pulido por ambos lados, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium fluoride crystal optic disc |
Nombre de nota | 38mm x 6mm, Polished both sides |
Cantidad | 1 Ea. |
Número MDL | MFCD00010907 |