Learn More
Fluoruro de calcio, precipitado, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080595
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is used to manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers. In combination with KF, it is a useful fluorinating agent for conversion of other alkyl halides to fluorides. It may be used in the fabrication of microfluidic capillary electrophoresis (CE) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de calcio se utiliza para fabricar componentes ópticos como ventanas y lentes, así como en sistemas térmicos de adquisición de imágenes, espectroscopía y láser excimer. En combinación con el KF, es un agente fluorante útil para la conversión de otros haluros de alquilo en fluoruros. Se puede utilizar en la fabricación de dispositivos de electroforesis capilar microfluídica (CE).
Solubilidad
Soluble en sales de amonio. Soluble en agua (ligeramente).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Separar de ácidos minerales. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-75-5
Fórmula molecular CaF2
Peso molecular (g/mol) 78.08
Número MDL MFCD00010907
Clave InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición ∼2500°C
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride
Punto de fusión 1403°C
Nombre de nota Precipitated
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,1667
Información de solubilidad Soluble in ammonium salts. Soluble in water (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.08
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.434
Densidad 3.18