Learn More
Fluoruro de calcio, polvo blanco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388617
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is the commercially important source for fluoride compounds as well as hydrogen fluoride. It is transparent from ultraviolet to infrared region. It is used in spectroscopy, thermal imaging systems and excimer lasers; it is also used in the manufacturing of optical components including windows, prisms and lenses. In addition, it is also used in aluminum-metallurgy, brake lining manufacturing industries, and in tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Fórmula molecular CaF2
Peso molecular (g/mol) 78.08
Número MDL MFCD00010907
Clave InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Punto de ebullición ca 2500°C
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride
Punto de fusión 1403°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Beilstein EM>5,
Información de solubilidad Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.08
Olor Odorless
Índice de refracción 1.434
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.18
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis