Learn More
Fluoruro de calcio, grado de deposición al vacío, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317828
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is used to produce a wide range of materials, manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-75-5
Fórmula molecular CaF2
Peso molecular (g/mol) 78.08
Número MDL MFCD00010907
Clave InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición ∼2500°C
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride
Punto de fusión 1403°C
Forma física Piezas de 3-6 mm (fundidas)
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,1667
Información de solubilidad Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.08
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.434
Densidad 3.18 g/mL