Learn More
Partículas de calcio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
133.67€ - 386.93€
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11306677
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
000875.30
250 g
133.67€
250 g
11316677
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
000875.A1
1 kg
386.93€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-70-2
40.08
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
5460341
calcio
Ca
MFCD00010897 MFCD00085314
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CHEBI:29320
[Ca]
Especificaciones
Calcium
Redistilled
Silvery-white granules
99.5% (Metals basis)
MFCD00010897 MFCD00085314
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
calcio
5460341
-6 Mesh
Granular
Plata-blanco
7440-70-2
1.54g/cm3
Ca
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
[Ca]
40.08
CHEBI:29320
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H261.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4.3; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-179-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EV8040000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Calcium granules
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .