Learn More
Hidruro de calcio, 92 % mín., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-78-8 | CaH2
136.00€ - 420.00€
CAS | 7789-78-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CaH2 |
Número MDL | MFCD00010897 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11348718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041590.22 |
100 g |
136.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11358718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041590.36 |
500 g |
420.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7789-78-8 | |
CaH2 | |
MFCD00010897 |
Especificaciones
Calcium hydride | |
7789-78-8 | |
Gránulos de 1 a 20 mm | |
CaH2 | |
Decomposes in water,alcohol and acids to H2Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene. | |
Moisture sensitive | |
1.9 |
600°C (decomposition) | |
Gris | |
92% min. | |
MFCD00010897 | |
42.1 | |
Light gray solid |
Seguridad y manipulación
P223-P231+P232-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P335+P334-P362-P370+P378q-P501c
H260-H315-H319.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4.3; grupo de embalaje:I
missing translation for 'einecsNumber' : 232-189-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes