Learn More
Hidruro de calcio, polvo grueso, aprox. 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431980
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de calcio se utiliza como agente de secado eficiente para disolventes de base estable apróticos como éteres y aminas terciarias. Es un agente deshidratador útil en la síntesis de enaminas de aldehído con una alta producción y pureza.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Insoluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Reacciona vigorosamente con el agua y libera gas hidrógeno. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, halógenos, agua y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-78-8
Fórmula molecular CaH2
Número MDL MFCD00010897
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydride
Punto de fusión 600°C (decomposition)
Forma física Polvo grueso
Cantidad 1000 g
Número UN UN1404
Índice Merck 14,1672
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.1
Porcentaje de pureza ∼92%
Olor Odorless
Densidad 1.9