Learn More
Hidróxido de calcio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
151.00€ - 528.00€
CAS | 1305-62-0 |
---|---|
Fórmula molecular | CaH2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 74.09 |
Número MDL | MFCD00010901 |
Clave InChI | AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L |
Nombre IUPAC | dihidróxido de calcio |
SMILES | [OH-].[OH-].[Ca++] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10090070
|
Fisher Chemical
C/1642/50 |
250 g |
151.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10498780
|
Fisher Chemical
C/1642/53 |
500 g |
456.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10283370
|
Fisher Chemical
C/1642/60 |
1 kg |
528.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Hidróxido de calcio, certificado AR para análisis
1305-62-0 | |
74.09 | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
[OH-].[OH-].[Ca++] |
CaH2O2 | |
MFCD00010901 | |
dihidróxido de calcio |
Especificaciones
2850°C | |
1305-62-0 | |
12.4 | |
CaH2O2 | |
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L | |
dihidróxido de calcio | |
74.09g/mol |
580°C | |
Blanco | |
Sólido | |
MFCD00010901 | |
[OH-].[OH-].[Ca++] | |
74.09 | |
Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Calcium hydroxide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.