Learn More
Hipoclorito de calcio, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407331
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
10 g
1000 g
250 g
Para uso en desodorante, agente oxidante, agente blanqueador
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-54-3
Fórmula molecular CaCl2O2
Número MDL MFCD00010900
Clave InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hypochlorite
Color Blanco
Forma física Granules
Cantidad 10 g
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Nombre IUPAC calcio;dihipoclorito
Peso molecular (g/mol) 142.976
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.98
Aspecto White granular powder
Densidad 2.35g/cm3 at 20°C