Learn More
Hipoclorito de calcio, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072903 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
CAS 7778-54-3
Fórmula molecular CaCl2O2
Peso molecular (g/mol) 142.98
Número MDL 10900
Clave InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dihipoclorito de calcio
SMILES [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
Especificaciones
Punto de fusión 100°C
Color Blanco
pH 11.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.98g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hypochlorite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.