Learn More
Metaborato de calcio, 99,992 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049132
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 13701-64-9 | B2CaO4 | 125.694 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13701-64-9
Fórmula molecular B2CaO4
Peso molecular (g/mol) 125.694
Número MDL MFCD00049397
Clave InChI ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
PubChem CID 10290800
Nombre IUPAC calcio;oxido(oxo)borano
SMILES B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium metaborate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ca(BO2)2
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.7
Porcentaje de pureza 99.992%