Learn More
Óxido de molibdeno y calcio, 99,8 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium molybdenum oxide |
Punto de fusión | 965°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Índice Merck | 14,1681 |
Información de solubilidad | Soluble in mineral acids. Insoluble in water,ethanol,ethyl ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.01 |
Porcentaje de pureza | 99.8% |
Olor | Odorless |