Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023262
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de calcio tetrahidrato se utiliza como fertilizante nitrogenado y como inhibidor de la corrosión en los combustibles diésel. Se utiliza en células vegetales para experimentos de cultivo. También se utiliza en baños de refrigeración y el tratamiento de aguas residuales.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL MFCD00149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nombre IUPAC calcio;dinitrato;tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 132°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Calcium nitrate tetrahydrate
Punto de fusión 43°C to 45°C
Cantidad 100 g
Número UN UN1454
Índice Merck 14,1682
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15 (164.09 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.82
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium nitrate, tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..