Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072906 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL 149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC calcio bis (ácido nítrico), tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 132°C
Punto de fusión 45°C
Color Blanco
pH 5 to 7
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.