Learn More
Nitrato de calcio, tetrahidrato, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
42.15€ - 230.00€
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL 149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC calcio bis (ácido nítrico), tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10000080
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
C/1880/53
500 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10680321
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
C/1880/60
1 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10030050
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
C/1880/63
3 kg
230.00€
3 Kg
Descripción
Descripción
Nitrato de calcio tetrahidrato, extra puro, SLR
Especificaciones
13477-34-4
236.15
MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
CaH8N2O10
149604
calcio bis (ácido nítrico), tetrahidrato
Especificaciones
132°C
13477-34-4
5 to 7
CaH8N2O10
MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
calcio bis (ácido nítrico), tetrahidrato
236.15g/mol
45°C
Blanco
Sólido cristalino
149604
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
236.15
Jarra de plástico para polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.