Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | Ca(NO3)2 · 4H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.15g/mol |
Porcentaje de pureza | 99 to 103% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |