Learn More
Óxido de calcio, 96 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542934
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1305-78-8
Fórmula molecular CaO
Peso molecular (g/mol) 56.08
Número MDL MFCD00010911
Clave InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
Nombre IUPAC oxocalcio
SMILES [O--].[Ca++]
Specifications
Punto de ebullición 2850.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium oxide
Punto de fusión 2570.0°C
Color Beige
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CaO
Índice Merck 15, 1688
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts),soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.08
Porcentaje de pureza 96%
Grado Extra puro
Pérdida por ignición 3.5% max.
Envase Frasco de plástico
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.